(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
L09464.03 L09464.06
L09464.03EA 116 EUR
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico ≥99%
(R)-(-)-Ácido 2-fenilbutírico
Purity: 99% CAS No.: 938-79-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2327346 Optical Rotation: -100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063165
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 270…272 °C
Densidad: 1,055
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063165
Núm. CAS: 938-79-4