(R)-(-)-Ácido hidratropico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(-)-Ácido 2-fenilpropionico
A17639.01 A17639.03
A17639.01EA 72 EUR
A17639.01 A17639.03
(R)-(-)-Ácido hidratropico ≥97%
(R)-(-)-Ácido hidratropico
Purity: 97% CAS No.: 7782-26-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 148°(298°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: 32-34° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 2207688 Optical Rotation: -73° (c=1.6 in chloroform) MDL No.: MFCD00063140
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 264…266 °C
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1,100
Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063140
Núm. CAS: 7782-26-5