(S)-(+)-Ácido 2-fenilbutírico ≥70%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L12754.03 L12754.06
L12754.03EA 111 EUR
L12754.03 L12754.06
(S)-(+)-Ácido 2-fenilbutírico ≥70%
(S)-(+)-Ácido 2-fenilbutírico
Purity: 99% CAS No.: 4286-15-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2045208 Optical Rotation: +100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063164
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Pto. Ebullición: 270…272 °C
Densidad: 1,055
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063164
Núm. CAS: 4286-15-1