(S)-(+)-Ácido hidratropico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido 2-fenilpropionico
264652500 264650010
ACRO264652500EA 50.9 EUR
ACRO264652500 ACRO264650010
(S)-(+)-Ácido hidratropico 99%
(S)-(+)-Ácido hidratropico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063139
Núm. CAS: 7782-24-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +74° to +76° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3)