(S)-(+)-Ácido hidratropico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-Ácido 2-fenilpropionico
L08802.03
L08802.MD
L08802.03EA
82.5
EUR
L08802.03
L08802.MD
(S)-(+)-Ácido hidratropico ≥97%
(S)-(+)-Ácido hidratropico
Purity: 97%
CAS No.: 7782-24-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2044507
Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063139
Formula:
C₉H₁₀O₂ MW: 150,18 g/mol Pto. Ebullición: 264…266 °C Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1,100 Pto. de inflamación: 148 °C (298 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063139 Núm. CAS: 7782-24-3 |