D(+)-Tirosina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
226910025
226910100
ACRO226910025EA
63.6
EUR
ACRO226910025
ACRO226910100
D(+)-Tirosina 98%
D(+)-Tirosina
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 310…314 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063073 Núm. CAS: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Índice Merck: 12,09970 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 h) |
Solubility | (5 % in 1 M HCl) clear colorless to almost colorless |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | +10° to +12° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 M HCl, after 3 h) |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |