D(+)-Tirosina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Tyr-OH
A17709.03
A17709.06
A17709.14
A17709.03EA
33
EUR
A17709.03
A17709.06
A17709.14
D(+)-Tirosina ≥99%
D(+)-Tirosina
Purity: 99%
CAS No.: 556-02-5
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.19
Melting Point: 310-314°
Beilstein Reference: 2212157
Merck Reference: 14,9839
Optical Rotation: +11° (c=4 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00063073
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,19 g/mol Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 310…314 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063073 Núm. CAS: 556-02-5 EINECS: 209-112-6 Índice Merck: 14,9839 |