L(-)-Tirosina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140640010 140640050 140641000 140640025
ACRO140640010EA 526 EUR
ACRO140640010 ACRO140640050 ACRO140641000 ACRO140640025
L(-)-Tirosina 99+%
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 13,09907
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -9.8° to -12.3° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤400 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm