L(-)-Tirosina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tyr, Y, H-Tyr-OH
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
A11141.0BEA 333 EUR
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
L(-)-Tirosina ≥99%
L(-)-Tirosina
Purity: 99% CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Cryst powder Density: 1.46 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Pto. Ebullición: 351
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 13,09907