L(-)-Tirosina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08378.1000 1.08378.9010
1.08378.1000EA 1190 EUR
1.08378.1000 1.08378.9010
L(-)-Tirosina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 13,09907