L(-)-Tirosina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tyr, Y, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16021.0100
8.16021.0100EA 69.9 EUR
8.16021.0100
L(-)-Tirosina para síntesis, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 13,09907
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.38 g/l (20 °C)
Melting Point 297 - 298 °C (decomposition)
Molar Mass 181.19 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (0.1 g/l, H2O)