Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
224470010 224470050
ACRO224470010EA 94.2 EUR
ACRO224470010 ACRO224470050
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico 99%
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 164 - 166 °C (18 -rr)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004250
Núm. CAS: 3966-32-3
EINECS: 223-580-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation -158° to -162° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %