Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
L08719.03
L08719.MD
L08719.03EA
92.6
EUR
L08719.03
L08719.MD
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico ≥99%
Ácido (R)-(-)-α-metoxifenilacetico
Purity: 99%
CAS No.: 3966-32-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 164-166°/18mm
MDL No.: MFCD00004250
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 164…166 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 63…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004250 Núm. CAS: 3966-32-3 EINECS: 223-580-9 |