Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
224490010 224490050
ACRO224490010EA 130 EUR
ACRO224490010 ACRO224490050
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico 99%
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 164 - 166 °C (18 -rr)
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064216
Núm. CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %