Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
L08748.03
L08748.MD
L08748.03EA
91.1
EUR
L08748.03
L08748.MD
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico ≥99%
Ácido (S)-(+)-α-metoxifenilacetico
Purity: 99%
CAS No.: 26164-26-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 164-166°/18mm
MDL No.: MFCD00064216
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. Ebullición: 164…166 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 63…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064216 Núm. CAS: 26164-26-1 EINECS: 247-492-5 |