(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-1-Penten-4-ol
B25728.03
B25728.06
B25728.03EA
129
EUR
B25728.03
B25728.06
(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 55563-79-6
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 115-116°
Optical Rotation: +5.2° (c=1 in chloroform)
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD03427200
Formula:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Pto. Ebullición: 115…116 °C Densidad: 0,837 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427200 Núm. CAS: 55563-79-6 UN: 1987 ADR: 3,III |