(R)-(+)-3-Butin-2-ol 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-But-3-in-2-ol
366300010 366300050
ACRO366300010EA 133 EUR
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butin-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 108…111 °C
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211237
Núm. CAS: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)