(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(+)-But-3-in-2-ol
L18880.03
L18880.06
L18880.MD
L18880.03EA
146
EUR
L18880.03
L18880.06
L18880.MD
(R)-(+)-3-Butin-2-ol ≥99%
(R)-(+)-3-Butin-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 42969-65-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 3587272
Optical Rotation: +47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00211237
Formula:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Pto. Ebullición: 108…109 °C Densidad: 0.891 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211237 Núm. CAS: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1 II |