(S)-(-)-3-Butin-2-ol 95%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-But-3-in-2-ol
362410010 362410050
ACRO362410010EA 94.4 EUR
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-Butin-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. de inflamación: 26 °C
Número MDL: MFCD00190166
Núm. CAS: 2914-69-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)