(R)-(+)-α-Metilbencilamina 99+%, (99% ee)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 55.6 EUR
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Metilbencilamina 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 184…186 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064405
Núm. CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %