(R)-(+)-α-Metilbencilamina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 287 EUR
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Metilbencilamina 99+%
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
produced by BASF AG
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 184…186 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,95 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064405
Núm. CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)