(R)-(+)-α-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
A10967.14 A10967.22 A10967.36
A10967.14EA 49.5 EUR
A10967.14 A10967.22 A10967.36
(R)-(+)-α-Metilbencilamina 98%
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Purity: 98% CAS No.: 3886-69-9 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2410916 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: +29° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064405
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,948
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064405
Núm. CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,6026