(R)-(+)-α-Metilbencilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-1-Feniletilamina
L19117.14 L19117.22 L19117.06
L19117.14EA 58 EUR
L19117.14 L19117.22 L19117.06
(R)-(+)-α-Metilbencilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Purity: 99+% CAS No.: 3886-69-9 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2410916 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: +30° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064405
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 187 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,948
Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064405
Núm. CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,6026