(R)-(+)-α-Metilbencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-(+)-1-Feniletilamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07031.0010
8.07031.0100
8.07031.0010EA
39.8
EUR
8.07031.0010
8.07031.0100
(R)-(+)-α-Metilbencilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Metilbencilamina
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 32,5 °C Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064405 Núm. CAS: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),I Índice Merck: 12,06106 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 40 g/l (20 °C) |
Melting Point | -10 °C |
Molar Mass | 121.18 g/mol |
Boiling Point | 187 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 71 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.5265 (24 °C, 589 nm) |
Density | 0.95 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 355 °C DIN 51794 |