(S)-(-)-α-Metilbencilamina 99+%, (99% ee)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-Feniletilamina
151830250 151831000 151835000
ACRO151830250EA 52.6 EUR
ACRO151830250 ACRO151831000 ACRO151835000
(S)-(-)-α-Metilbencilamina 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-Metilbencilamina
Formula: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Pto. Ebullición: 187…189 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064406
Núm. CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,06106
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥98.0 %