(S)-(-)-α-Metilbencilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12632.14
A12632.22
A12632.36
A12632.14EA
46.3
EUR
A12632.14
A12632.22
A12632.36
(S)-(-)-α-Metilbencilamina 98%
(S)-(-)-α-Metilbencilamina
Purity: 98%
CAS No.: 2627-86-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2204907
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: -30° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064406
Formula:
C₈H₁₁N Pto. Ebullición: 187 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,948 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064406 Núm. CAS: 2627-86-3 EINECS: 220-098-0 UN: 2922 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6026 |