3,3',5,5'-Tetrametilbencidina substrate
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES AG
Sinónimos: TMB
ENZOADI800350EA 60.5 EUR
ENZOADI800350 ALEXADI-80-0350
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina substrate
3,3',5,5'-Tetrametilbencidina
HRP substrate.
  • Used in ELISA, colorimetric detection
  • Solution of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide
Formula: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007748
Núm. CAS: 54827-17-7