(R)-(+)-1-Fenil-1-propanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-α-Ethylbenzyl alcohol
L05681.MC
L05681.ME
L05681.MCEA
40.7
EUR
L05681.MC
L05681.ME
(R)-(+)-1-Fenil-1-propanol ≥99%
(R)-(+)-1-Fenil-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 1565-74-8
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 2041555
Optical Rotation: +47° (c=2.2 in hexane)
MDL No.: MFCD00064279
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136.19 g/mol Pto. Ebullición: 217…219 °C Densidad: 0.993 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064279 Núm. CAS: 1565-74-8 |