(R)-(+)-2-Fenil-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L13999.03
L13999.MD
L13999.03EA
214
EUR
L13999.03
L13999.MD
(R)-(+)-2-Fenil-1-propanol ≥98%
(R)-(+)-2-Fenil-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 19141-40-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: 18° (neat)
MDL No.: MFCD00145206
Formula:
C₉H₁₂O MW: 136,19 g/mol Pto. Ebullición: 220 °C Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145206 Núm. CAS: 19141-40-3 |