(S)-(-)-1-Feniletanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 38 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Feniletanol 99%
(S)-(-)-1-Feniletanol
Formula: C₈H₁₀O
Pto. Ebullición: 98 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 9…11 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064264
Núm. CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)