(S)-(-)-1-Feniletanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 1445-91-6
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 97-99°/20mm
Beilstein Reference: 2039797
Optical Rotation: -45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064264
Formula:
C₈H₁₀O Pto. Ebullición: 97…99 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 9…11 °C Densidad: 1,012 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064264 Núm. CAS: 1445-91-6 UN: 2937 ADR: 6.1,III |