(S)-(-)-2-Fenil-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13988.03
L13988.MD
L13988.03EA
217
EUR
L13988.03
L13988.MD
(S)-(-)-2-Fenil-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Fenil-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 37778-99-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: -18° (neat)
MDL No.: MFCD00145249
Formula:
C₉H₁₂O Pto. Ebullición: 220 °C Densidad: 0,975 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145249 Núm. CAS: 37778-99-7 |