(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
364640010 364640050
ACRO364640010EA 69.8 EUR
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 110…114 °C (40mbar)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062985
Núm. CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)