(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
L14059.03
L14059.06
L14059.MD
L14059.03EA
65.6
EUR
L14059.03
L14059.06
L14059.MD
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 98%
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 20439-47-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Amine-like
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 104-110°/40mm
Beilstein Reference: 4780911
Optical Rotation: -25.5° (c=5 in 1N HCl)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00062985
Formula:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 104…110 °C (40 mmHg) Pto. de fusión: 40…43 °C Pto. de inflamación: 70 °C (158 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00062985 Núm. CAS: 20439-47-8 UN: 3259 ADR: 8,III |