(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
310222500 310220010 310220050
ACRO310222500EA 34.3 EUR
ACRO310222500 ACRO310220010 ACRO310220050
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina 98%
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 104…110 °C (40 mmHg)
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062986
Núm. CAS: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to orange Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.0° to +27.0° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)