(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1448-25G C1448-5G
TCIAC1448-25GEA 222 EUR
TCIAC1448-25G TCIAC1448-5G
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00062986
Núm. CAS: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&vid=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %