(R)-(-)-2-Metilpiperazina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
356270050 356270250
ACRO356270050EA 178 EUR
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Metilpiperazina 98%
(R)-(-)-2-Metilpiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Pto. de fusión: 86…91 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192317
Núm. CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)