(R)-(-)-2-Metilpiperazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22366.03
B22366.06
B22366.03EA
57.3
EUR
B22366.03
B22366.06
(R)-(-)-2-Metilpiperazina ≥98%
(R)-(-)-2-Metilpiperazina
Purity: 98+%
CAS No.: 75336-86-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 76-78°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 3647994
Optical Rotation: -7° (c=1 in ethanol)
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00192317
Formula:
C₅H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 155…156 °C Pto. de fusión: 76…78 °C Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192317 Núm. CAS: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1,III |