D(+)-Biotina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Vitamina B8, Vitamina B7, Vitamina H
230090010 230095000 230090050 230090250
ACRO230090010EA 154 EUR
ACRO230090010 ACRO230095000 ACRO230090050 ACRO230090250
D(+)-Biotina 98%
D(+)-Biotina
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Pto. de fusión: 231…233 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Índice Merck: 13,01231
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (2% soln. in 0.1 N NaOH) clear, colorless
Specific optical rotation +89° to +93° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 N NaOH) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)