D-Glucono-1,5-lactona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
271050010 271052500 271050051
ACRO271050010EA 154 EUR
ACRO271050010 ACRO271052500 ACRO271050051
D-Glucono-1,5-lactona 99%
D-Glucono-1,5-lactona
Formula: C₆H₁₀O₆
Pto. Ebullición: 385 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…155 °C (desc.)
Densidad: 0,6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006647
Núm. CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Índice Merck: 13,04470
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 158 °C (Dec)
Ash ≤0.1 %
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤0.5 %