D-Glucono-1,5-lactona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
A13105.0EEA
175
EUR
A13105.0E
A13105.30
A13105.36
D-Glucono-1,5-lactona ≥99%
D-Glucono-1,5-lactona
Purity: 99%
CAS No.: 90-80-2
Molecular Formula: C6H10O6
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 154-159° dec.
Beilstein Reference: 83286
Merck Reference: 14,4457
Optical Rotation: +65° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00006647
Formula:
C₆H₁₀O₆ Pto. Ebullición: 385 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 154…159 °C (desc.) Densidad: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006647 Núm. CAS: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Índice Merck: 14,4457 |