5-Cloro-1,10-fenantrolina
Proveedor: Thermo Scientific
31180.02
31180.04
31180.02EA
81.1
EUR
31180.02
31180.04
5-Cloro-1,10-fenantrolina
5-Cloro-1,10-fenantrolina
CAS No.: 4199-89-7
Molecular Formula: C12H7N2Cl
Formula Weight: 214.66
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 123°
MDL No.: MFCD00004980
Formula:
C₁₂H₇ClN₂ MW: 214,65 g/mol Pto. de fusión: 123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004980 Núm. CAS: 4199-89-7 EINECS: 224-098-1 |