1,10-Fenantrolina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Phenanthroline
157530050 157530250 157531000 157535000
157530050.EA 76.7 EUR
157530050. 157530250. 157531000. 157535000.
1,10-Fenantrolina 99+%
1,10-Fenantrolina
Formula: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011678
Núm. CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 120 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 %