1,10-Fenantrolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: o-Phenanthroline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
8.41491.0005EA 54.9 EUR
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
1,10-Fenantrolina para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolina
Formula: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011678
Núm. CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2.69 g/l (25 °C)
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 330 °C