1,10-Fenantrolina monohidrato ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,10-Phenanthroline hydrate
417120010 417120050 417120250 417121000
ACRO417120010EA 32.5 EUR
ACRO417120010 ACRO417120050 ACRO417120250 ACRO417121000
1,10-Fenantrolina monohidrato ACS
1,10-Fenantrolina monohidrato
Formula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Pto. de fusión: 97…101 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149973
Núm. CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or needles (May discolor to cream on storage)
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA