1,10-Fenantrolina monohidrato, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07225.0010
1.07225.0100
1.07225.0010EA
119
EUR
1.07225.0010
1.07225.0100
1,10-Fenantrolina monohidrato, GR ACS analytical reagent, Supelco®
1,10-Fenantrolina monohidrato
Formula:
C₁₂H₈N₂·1H₂O MW: 198.22 g/mol Pto. de fusión: 93…94 °C Densidad: 1.259 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149973 Núm. CAS: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,07291 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 3.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 93 - 94 °C |
Molar Mass | 198.24 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |