1,10-Fenantrolina monohidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 214 EUR
77500-25G-F 77500-5G-F
1,10-Fenantrolina monohidrato, Supelco®
1,10-Fenantrolina monohidrato
Formula: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Pto. de fusión: 93…94 °C
Densidad: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149973
Núm. CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM