4-Metil-1,10-fenantrolina
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
31888.03
31888.06
31888.03EA
90.8
EUR
31888.03
31888.06
4-Metil-1,10-fenantrolina
4-Metil-1,10-fenantrolina
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Formula:
C₁₃H₁₀N₂ Pto. de fusión: 144…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004978 Núm. CAS: 31301-28-7 |