3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
172220010 172220050
ACRO172220010EA 123 EUR
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina 98+%
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina
Formula: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 277…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004974
Núm. CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %