3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L01482.03
L01482.06
L01482.03EA
106
EUR
L01482.03
L01482.06
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina ≥98%
3,4,7,8-Tetrametil-1,10-fenantrolina
Purity: 98+%
CAS No.: 1660-93-1
Molecular Formula: C16H16N2
Formula Weight: 236.32
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 171279
Formula:
C₁₆H₁₆N₂ MW: 236,32 g/mol Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004974 Núm. CAS: 1660-93-1 EINECS: 216-762-4 |